4-Hydroxy-3-pyridinsulfonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR13620-25G OR13620-5G OR13620-10G
APOSOR13620-25GEA 0 EUR
APOSOR13620-25G APOSOR13620-5G APOSOR13620-10G
4-Hydroxy-3-pyridinsulfonsäure 97%
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid
Formel: C₅H₅NO₄S
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093473
CAS-Nummer: 51498-37-4
UN: 3261
ADR: 8,III