4-Nitropyridin-N-oxid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR13621-100G OR13621-25G
APOSOR13621-100GEA 59.6 EUR
APOSOR13621-100G APOSOR13621-25G
4-Nitropyridin-N-oxid
4-Nitropyridin-N-oxid
Formel: C₅H₄N₂O₃
Schmelzpunkt: 159…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006206
CAS-Nummer: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR