4-Propylpyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR13622-1G
APOSOR13622-1GEA 50.9 EUR
APOSOR13622-1G
4-Propylpyridin
4-Propylpyridine
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 190 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014639
CAS-Nummer: 1122-81-2
EINECS: 214-360-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR