4-(2-Hydroxyethyl)pyridin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR13623-5G
APOSOR13623-5GEA 277 EUR
APOSOR13623-5G
4-(2-Hydroxyethyl)pyridin 97%
4-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 121…122 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 44477 °C
Dichte: 1,093 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129038
CAS-Nummer: 5344-27-4
EINECS: 226-286-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR