Isonicotinsäure-N-oxid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR13629-5G OR13629-25G OR13629-100G
APOSOR13629-5GEA 53.8 EUR
APOSOR13629-5G APOSOR13629-25G APOSOR13629-100G
Isonicotinsäure-N-oxid 98%
Isonicotinsäure-N-oxid
Formel: C₆H₅NO₃
Siedepunkt: 469/760 mm °C
Schmelzpunkt: 270 °C
Dichte: 1,34
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006209
CAS-Nummer: 13602-12-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR