2-Methyl-2-propanyl-4-formyl-1-piperidincarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-Formylpiperidine, 1-BOC-4-Piperidinecarboxaldehyde, 1-Boc-4-formylpiperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formylpiperidine, 1-Boc-4-piperidinecarboxaldehyde, Tert-butyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate
OR13630-10G
APOSOR13630-10GEA 21.9 EUR
APOSOR13630-10G
2-Methyl-2-propanyl-4-formyl-1-piperidincarboxylat 97%
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
Schmelzpunkt: 34…40 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD02179019
CAS-Nummer: 137076-22-3