Pyridiniumchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Pyridin HCl, Pyridin Hydrochlorid
OR13636-100G OR13636-25G
APOSOR13636-100GEA 36.4 EUR
APOSOR13636-100G APOSOR13636-25G
Pyridiniumchlorid 95%
Pyridinium chloride
Formel: C₅H₆ClN
Molecular Weight: 115.56 g/mol
Siedepunkt: 222…224 °C
Schmelzpunkt: 145…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012802
CAS-Nummer: 628-13-7