Pyridiniumchlorid 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR13636-100G OR13636-1KG OR13636-500G OR13636-25G
APOSOR13636-100GEA 0 EUR
APOSOR13636-100G APOSOR13636-1KG APOSOR13636-500G APOSOR13636-25G
Pyridiniumchlorid 95%
Pyridinium chloride
Formel: C₅H₆ClN
Siedepunkt: 222…224 °C
Schmelzpunkt: 145…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012802
CAS-Nummer: 628-13-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR