1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxyethyl]imidazole, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol
OR13643-100G
APOSOR13643-100GEA 27.7 EUR
APOSOR13643-100G
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol
1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol
Formel: C₁₁H₁₀Cl₂N₂O
Molecular Weight: 257,11 g/mol
Schmelzpunkt: 135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044708
CAS-Nummer: 24155-42-8
EINECS: 246-042-5