Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate, Methyl 3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
OR13646-1G
APOSOR13646-1GEA
21.9
EUR
APOSOR13646-1G
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉NO₃S Molecular Weight: 223,25 g/mol Schmelzpunkt: 97…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00449104 CAS-Nummer: 188614-01-9 |