5-Chloro-3-(2-hydroxyethyl)-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13671-250MG
APOSOR13671-250MGEA
88.6
EUR
APOSOR13671-250MG
5-Chloro-3-(2-hydroxyethyl)-1H-indole 95%
5-Chloro-3-(2-hydroxyethyl)-1H-indole
Formel:
C₁₀H₁₀ClNO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00130166 CAS-Nummer: 61220-51-7 |