3-Amino-5-ethoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Ethoxypyridin-3-amine
OR13672-250MG
APOSOR13672-250MGEA
79.9
EUR
APOSOR13672-250MG
3-Amino-5-ethoxypyridine 98%
3-Amino-5-ethoxypyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂O Molecular Weight: 138,167 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01646192 CAS-Nummer: 51468-00-9 |