6-Methylnicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Methyl-3-pyridincarbonsäure, 6-Methylpyridin-3-carbonsäure
OR13706-25G
OR13706-1G
APOSOR13706-25GEA
65.4
EUR
APOSOR13706-25G
APOSOR13706-1G
6-Methylnicotinsäure 98%
6-Methylnicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006341 CAS-Nummer: 3222-47-7 |