3-Isopropylbenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13714-5G
APOSOR13714-5GEA
120
EUR
APOSOR13714-5G
3-Isopropylbenzoic acid 98%
3-Isopropylbenzoic acid
Formel:
C10H12O2 Molecular Weight: 164.2011 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09038906 CAS-Nummer: 5651-47-8 |