4-Bromanthranilsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-4-bromobenzoic acid
OR13732-100G
OR13732-25G
OR13732-5G
APOSOR13732-100GEA
66.7
EUR
APOSOR13732-100G
APOSOR13732-25G
APOSOR13732-5G
4-Bromanthranilsäure 95%
4-Bromanthranilsäure
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molecular Weight: 216.03 g/mol Schmelzpunkt: 230…234 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03618454 CAS-Nummer: 20776-50-5 EINECS: 244-025-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III |