Methyl 4-chloro-3-(cyanomethyl)benzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13734-5G
APOSOR13734-5GEA
0
EUR
APOSOR13734-5G
Methyl 4-chloro-3-(cyanomethyl)benzoate 98%
Methyl 4-chloro-3-(cyanomethyl)benzoate
Formel:
C₁₀H₈ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09263465 CAS-Nummer: 872091-83-3 |