2-Amino-5-(4-methylphenyl)-1,3,4-thiadiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)toluene, 5-(4-Methylphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-(p-Tolyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
OR13741-5G
APOSOR13741-5GEA
184
EUR
APOSOR13741-5G
2-Amino-5-(4-methylphenyl)-1,3,4-thiadiazole 95+%
2-Amino-5-(4-methylphenyl)-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₉H₉N₃S Molecular Weight: 191,253 g/mol Schmelzpunkt: 218…222 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00469688 CAS-Nummer: 26907-54-0 |