7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3[4H]one
OR13747-1G
APOSOR13747-1GEA
0
EUR
APOSOR13747-1G
7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel:
C₈H₈N₂O₂ Molecular Weight: 164,17 g/mol Schmelzpunkt: 220…222 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425794 CAS-Nummer: 26215-14-5 |