8-Amino-4H-1,4-benzoxazin-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
8-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
OR13819-250MG
APOSOR13819-250MGEA
72.5
EUR
APOSOR13819-250MG
8-Amino-4H-1,4-benzoxazin-3-one
8-Amino-4H-1,4-benzoxazin-3-one
Formel:
C₈H₈N₂O₂ Molecular Weight: 164,17 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09998373 CAS-Nummer: 321126-82-3 |