Methyl-5-brom-6-chlornicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-bromo-6-chloronicotinate
OR13854-25G
OR13854-1G
OR13854-5G
APOSOR13854-25GEA
116
EUR
APOSOR13854-25G
APOSOR13854-1G
APOSOR13854-5G
Methyl-5-brom-6-chlornicotinat
Methyl-5-brom-6-chlornicotinat
Formel:
C₇H₅BrClNO₂ Schmelzpunkt: 76…79 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03844855 CAS-Nummer: 78686-77-8 |