4-(1-Pyrrolidinyl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(1-Pyrrolidino)benzaldehyde, 4-(1-Pyrrolidinyl)benzaldehyde
OR1386-1G
APOSOR1386-1GEA
21.9
EUR
APOSOR1386-1G
4-(1-Pyrrolidinyl)benzaldehyd
1-(4-Formylphenyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₁H₁₃NO Molecular Weight: 175,23 g/mol Schmelzpunkt: 81…85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015469 CAS-Nummer: 51980-54-2 EINECS: 257-570-0 |