Ethyl-4-hydroxymandelate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 4-hydroxymandelate
OR13893-250MG
APOSOR13893-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR13893-250MG
Ethyl-4-hydroxymandelate
Ethyl-4-hydroxymandelate
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196.20 g/mol Schmelzpunkt: 128…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020180 CAS-Nummer: 68758-68-9 |