2-Thien-2-ylbenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Thiophen-2-yl)benzaldehyde
OR1392-1G
APOSOR1392-1GEA
212
EUR
APOSOR1392-1G
2-Thien-2-ylbenzaldehyde 97%
2-Thien-2-ylbenzaldehyde
Formel:
C₁₁H₈OS Molecular Weight: 188,25 g/mol Siedepunkt: 170 °C/0,5mmHg Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04039148 CAS-Nummer: 99902-07-5 |