3-(Morpholinomethyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1396-1G OR1396-250MG
APOSOR1396-1GEA 0 EUR
APOSOR1396-1G APOSOR1396-250MG
3-(Morpholinomethyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
3-(Morpholinomethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₆BNO₃
Schmelzpunkt: 50…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797489
CAS-Nummer: 364794-80-9