4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)piperazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Benzylpiperazin-2-yl)methanol
OR13971-250MG
APOSOR13971-250MGEA
102
EUR
APOSOR13971-250MG
4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)piperazine 95+%
4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)piperazine
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O Molecular Weight: 206,284 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03001699 CAS-Nummer: 85817-34-1 |