Morpholin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR13977-100G
APOSOR13977-100GEA 21.9 EUR
APOSOR13977-100G
Morpholin 99%
Morpholin
Formel: C₄H₉NO
Molecular Weight: 87,12 g/mol
Siedepunkt: 129 °C
Schmelzpunkt: –7 to –5 °C
Dichte: 0,996 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005972
CAS-Nummer: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8+3,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR