1-(4-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR13981-250MG
APOSOR13981-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR13981-250MG
1-(4-Methoxyphenyl)-N-methylmethanamin
4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151,21 g/mol Siedepunkt: 88…90 °C/1mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115407 CAS-Nummer: 702-24-9 UN: 2735 ADR: 8,III |