4-Butyl-4'-cyanbiphenyl 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4'-Butyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
OR13992-25G
APOSOR13992-25GEA
157
EUR
APOSOR13992-25G
4-Butyl-4'-cyanbiphenyl 98%
4-Butyl-4'-cyanbiphenyl
Formel:
C₁₇H₁₇N Molecular Weight: 235,33 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00506009 CAS-Nummer: 52709-83-8 |