3-(Hydroxymethyl)-2(1H)-quinolinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Hydroxymethyl)quinolin-2(1H)-one
OR14005-1G
APOSOR14005-1GEA
336
EUR
APOSOR14005-1G
3-(Hydroxymethyl)-2(1H)-quinolinone 95%
3-(Hydroxymethyl)-2(1H)-quinolinone
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,19 g/mol Schmelzpunkt: 200 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06200995 CAS-Nummer: 90097-45-3 |