2-Morpholino-5-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14006-5G
APOSOR14006-5GEA 68.3 EUR
APOSOR14006-5G
2-Morpholino-5-pyridinboronsäurepinakolester
2-Morpholino-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₃BN₂O₃
Schmelzpunkt: 132…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039874
CAS-Nummer: 485799-04-0