5-Iod-2-(4-morpholino)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(5-Iodo-2-pyridinyl)morpholine, 4-(5-Iodo-2-pyridyl)morpholine
OR14007-250MG
APOSOR14007-250MGEA
23.2
EUR
APOSOR14007-250MG
5-Iod-2-(4-morpholino)pyridin
5-Iod-2-(4-morpholino)pyridin
Formel:
C₉H₁₁IN₂O Molecular Weight: 290,11 g/mol Schmelzpunkt: 129…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039866 CAS-Nummer: 470463-42-4 |