6-tert-Butyl-3-ethyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate, N-BOC protected, Ethyl 6-Boc-2-amino-4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
OR14010-1G
APOSOR14010-1GEA 29 EUR
APOSOR14010-1G
6-tert-Butyl-3-ethyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
6-tert-Butyl-3-ethyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Formel: C₁₅H₂₂N₂O₄S
Molecular Weight: 326,42 g/mol
Schmelzpunkt: 153…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664039
CAS-Nummer: 193537-14-3