6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14012-5G
OR14012-1G
APOSOR14012-5GEA
0
EUR
APOSOR14012-5G
APOSOR14012-1G
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O Schmelzpunkt: 88…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06200881 CAS-Nummer: 261715-39-3 |