4-Brom-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR14031-1G
APOSOR14031-1GEA
55.1
EUR
APOSOR14031-1G
4-Brom-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
4-Brom-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel:
C₉H₅BrO₂S Molecular Weight: 257.1038 g/mol Schmelzpunkt: 265 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407342 CAS-Nummer: 5194-37-6 |