4-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14042-1G OR14042-5G
APOSOR14042-1GEA 46.4 EUR
APOSOR14042-1G APOSOR14042-5G
4-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
4-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel: C₉H₅ClO₂S
Schmelzpunkt: 257…259 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06655155
CAS-Nummer: 23967-57-9