2-Chlor-6-methoxybenzothiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-6-methoxy-1,3-benzothiazole, 2-Chloro-6-methoxybenzo[d]thiazole
OR14045-1G
APOSOR14045-1GEA 26.1 EUR
APOSOR14045-1G
2-Chlor-6-methoxybenzothiazol
2-Chloro-6-methoxybenzothiazole
Formel: C₈H₆ClNOS
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00671510
CAS-Nummer: 2605-14-3