4-Chlorphenacylthiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Chlorophenyl)-2-thiocyanatoethanone, 2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
OR14046-1G
APOSOR14046-1GEA
34.8
EUR
APOSOR14046-1G
4-Chlorphenacylthiocyanat
4-Chlorphenacylthiocyanat
Formel:
C₉H₆ClNOS Molecular Weight: 211,668 g/mol Schmelzpunkt: 136…138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019771 CAS-Nummer: 19339-59-4 |