Methyl-4-brom-2-benzo[b]thiophencarboxylat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR14065-1G
APOSOR14065-1GEA 0 EUR
APOSOR14065-1G
Methyl-4-brom-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-4-brom-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₀H₇BrO₂S
Schmelzpunkt: 105…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371547
CAS-Nummer: 360575-29-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR