Methyl-6-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
OR14067-1G
APOSOR14067-1GEA
0
EUR
APOSOR14067-1G
Methyl-6-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-6-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel:
C₁₀H₇ClO₂S Schmelzpunkt: 107…109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027103 CAS-Nummer: 104795-85-9 |