Methyl-5-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR14068-1G
APOSOR14068-1GEA 56.7 EUR
APOSOR14068-1G
Methyl-5-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-5-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₀H₇ClO₂S
Schmelzpunkt: 113…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027104
CAS-Nummer: 35212-96-5