Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carbonsäure 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1408-1G
APOSOR1408-1GEA 197 EUR
APOSOR1408-1G
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carbonsäure 97+%
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-carbonsäure
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162.1500 g/mol
Schmelzpunkt: 191…193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06739057
CAS-Nummer: 63237-88-7