3-Brom-6-nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-6-nitroindazole
OR14085-1G
OR14085-5G
APOSOR14085-1GEA
21.9
EUR
APOSOR14085-1G
APOSOR14085-5G
3-Brom-6-nitro-1H-indazol
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
Formel:
C₇H₄BrN₃O₂ Molecular Weight: 242.0300 g/mol Schmelzpunkt: 233…235 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410881 CAS-Nummer: 70315-68-3 |