2-(Allyloxy)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
OR14086-25G
APOSOR14086-25GEA
116
EUR
APOSOR14086-25G
2-(Allyloxy)benzaldehyd
2-(Allyloxy)benzaldehyd
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Siedepunkt: 92…94 °C/0,04mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014130 CAS-Nummer: 28752-82-1 |