Thiomorpholine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(tert-Butoxycarbonyl)-3-carboxythiomorpholine, 4-(tert-Butoxycarbonyl)thiomorpholine-3-carboxylic acid
OR1411-250MG
APOSOR1411-250MGEA 59.6 EUR
APOSOR1411-250MG
Thiomorpholine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
Thiomorpholine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
Formel: C₁₀H₁₇NO₄S
Schmelzpunkt: 145…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683067
CAS-Nummer: 128453-98-5