2-(4-Toluoyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Methylbenzoyl)benzenecarboxylic acid
OR14136-1G
APOSOR14136-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14136-1G
2-(4-Toluoyl)benzoesäure
2-(4-Toluoyl)benzoesäure
Formel: C₁₅H₁₂O₃
Molecular Weight: 240,26 g/mol
Schmelzpunkt: 137…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020287
CAS-Nummer: 85-55-2