1-Methyl-5-nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14146-1G
APOSOR14146-1GEA
21.9
EUR
APOSOR14146-1G
1-Methyl-5-nitro-1H-indazol
1-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Molecular Weight: 177,1600 g/mol Schmelzpunkt: 159…161 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318163 CAS-Nummer: 5228-49-9 |