3-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Isopropoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR14155-250MG
APOSOR14155-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR14155-250MG
3-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
3-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₃BO₄ Molecular Weight: 208,02 g/mol Schmelzpunkt: 153…154 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093047 CAS-Nummer: 342002-80-6 |