4-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Isopropoxycarbonylphenylboronic acid, 4-(Isopropoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-(Isopropoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
OR14156-1G
APOSOR14156-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14156-1G
4-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
4-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₃BO₄
Molecular Weight: 208,02 g/mol
Schmelzpunkt: 111 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02259385
CAS-Nummer: 342002-82-8