4-Pyridinboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Pyridin-4-ylboronic acid hydrochloride
OR14161-1G
APOSOR14161-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14161-1G
4-Pyridinboronsäure Hydrochlorid
4-Pyridinboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₅H₇BClNO₂
Schmelzpunkt: 254 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06201888
CAS-Nummer: 913835-65-1