1-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1418-1G
APOSOR1418-1GEA
23.2
EUR
APOSOR1418-1G
1-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole 97%
1-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₇BrN₂ Molecular Weight: 223,0693 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797472 CAS-Nummer: 294877-33-1 |